Wichtige Dokumente
933953
Sodium difluoro(oxalato)borate
≥99%, battery grade
Synonym(e):
NaDFOB, NaFOB, Sodium difluoro(ethanedioato)borate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
Application: Battery manufacturing
Assay
≥99%
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.2% H2O
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
Kationenspuren
Ca: ≤20 ppm
K: ≤20 ppm
Mg: ≤20 ppm
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O=C1C(O[B-](F)(F)([Na+])O1)=O
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
933953-50G | 4065270028778 |