Merck
809950
Sigma-Aldrich
Ethylencarbonat
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
Synonym(e):
EC, 1,3-Dioxolan-2-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.06
Beilstein:
106249
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.04 (vs air)
Dampfdruck
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
Assay
≥99%
Form
solid
Verunreinigungen
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
bp
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-38 °C (lit.)
36 °C (exp.)
Dichte
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChIKey
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wasserfreies Ethylencarbonat ist ein cyclischer Ester und chemisch mit Ethylenglycol und Dimethylcarbonat verwandt. Es ist ein hochpolares Lösungsmittel und ist ein gutes Lösungsmittel für viele organische und anorganische Verbindungen, jedoch ist Ethylencarbonat bei Raumtemperatur (25 °C) ein transparenter kristalliner Feststoff, der praktisch geruch- und farblos und etwas wasserlöslich ist. In flüssiger Form (Schmelzpunkt 35–37 °C) ist Ethylencarbonat eine farblose, geruchlose Flüssigkeit mit einem hohen Siedepunkt (243 °C). Wasserfreies Ethylencarbonat ist ein Lösungsmittel, das häufig zur Produktion von Batterien, insbesondere von Lithium-Ionen-Batterien, und als Lösungsmittel in der pharmazeutischen und chemischen Industrie eingesetzt wird, zum Teil aufgrund seiner sehr hohen Dielektrizitätskonstante. Wegen seines hohen Schmelzpunkts und der mittleren Viskosität wird Ethylencarbonat häufig mit anderen Carbonaten gemischt, um eine Lösung mit einer geringeren Viskosiät bei Raumtemperatur zu erhalten.
Anwendung
Alkylcarbonate werden als Lösungsmittel für Lithium-Ionen-Batterieelektrolyte eingesetzt und die Verwendung von hochwertigen Elektrolyten von Batteriequalität mit sehr geringem Wasser- (<10 ppm) und Säuregehalt (<10 ppm) ist kritisch, um eine starke elektrochemische Leistung zu erzielen.
Vorsicht
Diese Additive weisen einen geringen Wassergehalt auf (weniger als 100 ppm). Die Handhabung sollte in einer inerten und feuchtigkeitsfreien Umgebung (Handschuhkasten) erfolgen. Die Behälter müssen fest verschlossen bleiben. Von Hitze und Zündquellen fernhalten. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Gemeinsame Lagerung mit Oxidationsmitteln vermeiden.
Rechtliche Hinweise
Produkt der MU Ionic Solutions Corp
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
289.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
143 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Here, we present a short review of ionic liquid electrolytes used in state-of-the-art rechargeable batteries including high performance and low-cost aluminum batteries, non-flammable Li-based batteries, and high-cycling and stable dual-graphite batteries. We also outline the key issues explored so as to identify the future direction of IL development.