Merck
746711
Sigma-Aldrich
Lithiumhexafluorophosphat -Lösung
greener alternative
in ethylene carbonate and dimethyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in EC/DMC=50/50 (v/v), battery grade
Synonym(e):
1,0 M LiPF6 EC/DMC
About This Item
Lineare Formel:
LiPF6
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Form
solution
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
(1.0 M LiPF6 in EC/DMC)
Verunreinigungen
<15 ppm H2O
<50 ppm HF
Farbe
APHA: <50
bp
90 °C
Dichte
1.30 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
Kationenspuren
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChIKey
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lithiumhexafluorophosphat in einer Lösung aus Ethylencarbonat und Dimethylcarbonat ist eine Klasse von Elektrolytlösungsmaterialien, welche bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden können. Lithium-Ionen-Batterien bestehen aus Anode, Kathode und Elektrolyt mit einem Lade-Entlade-Zyklus. Mit diesen Materialien können umweltfreundlichere und nachhaltige Batterien zur Speicherung elektrischer Energie hergestellt werden.
Wir sind darauf bedacht, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ in Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu erhalten Sie hier.
Anwendung
LiPF6 EC/DMC wird häufig als ein in Lösungsmitteln thermisch stabiles Elektrolyt verwendet. Es wird hauptsächlich bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet.
Flüssige Elektrolytlösungen spielen eine Schlüsselrolle in Lithium-Ionen-Batterien (LIB), bei denen sie als Träger von Lithium-Ionen zwischen Kathode und Anode fungieren. Hochreine und batterietaugliche Elektrolytlösungen sind daher entscheidend für die Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien. Die gängigsten LIB-Elektrolyte werden aus Lithiumsalzlösungen wie beispielsweise LiPF6 in nichtwässrigen Lösungsmitteln gewonnen, Beispiel Alkylcarbonate oder Lösungsmittelgemisch. Die Wahl der Elektrolytlösung ist sowohl von den Betriebsbedingungen, beispielsweise der Temperatur, als auch von der Art des Elektrodenmaterials in der LIB abhängig. Die Leistung der Elektrolytlösungen kann mit entsprechenden Additiven weiter modifiziert werden.
Sonstige Hinweise
Anweisungen zur sachgemäßen Handhabung:
  • Nicht mit Glasgeräten verwenden
  • Alle Arbeiten sollten sehr schnell unter trockener Luft ausgeführt werden, um die Elektrolyten vor Wasseraufnahme und Lösungsmittelverdampfung zu schützen.
Rechtliche Hinweise
Produkt von MU Ionic Solutions Corp
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Bone,Teeth, Kidney
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
77.0 °F
Flammpunkt (°C)
25 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lucht, B. L.;
Energy Production and Storage, 333-333 (2010)
A low-temperature electrolyte for lithium and lithium-ion batteries
Plichta EJ and Behl WK
Journal of Power Sources, 88(2), 192-196 (2000)
Preparation and characterization of lithium hexafluorophosphate for lithium-ion battery electrolyte
Liu J, et al.
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20(2), 344-348 (2010)
Lex-Balducci, A.;
Lithium-Ion Batteries, 147-147 (2012)
Scrosati, B.;
Energy & Environmental Science, 4(9), 3287-3287 (2011)
Artikel
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Alle anzeigen