928003
Ready-to-Cast LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2 (NMC111) Slurry for Lithium ion battery
Synonym(e):
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery, NMC, NMC111, NMC111 ink
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Typ
(cathode materials)
Form
paste
Zusammensetzung
LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2
>40 wt% active material
45-60 wt% solid content
Verunreinigungen
<0.5% H2O
Anwendung(en)
battery manufacturing
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.0 °F
Flammpunkt (°C)
32.77 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)