Merck
324744
Sigma-Aldrich
Fluorphosphorsäure -Lösung
70 wt. % in H2O
About This Item
Lineare Formel:
FP(O)(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
70 wt. % in H2O
Dichte
1.83 g/mL at 25 °C
SMILES String
OP(O)(F)=O
InChI
1S/FH2O3P/c1-5(2,3)4/h(H2,2,3,4)
InChIKey
DWYMPOCYEZONEA-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Packaged in poly bottles
Vorsicht
Color may darken without affecting quality of solution
Sonstige Hinweise
Contains H3PO4 and varying amounts of other hydrolysis products
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)