Wichtige Dokumente
933961
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropylether
≥99%, <=10 ppm acid, battery grade
Synonym(e):
1,1,2,2-Tetrafluoro-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propane, HFE-458, TTE
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
Application: Battery manufacturing
Assay
≥99%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤10 ppm Acid
≤100 ppm Non-volatile residue
≤750 ppm H2O
bp
92 °C
Dichte
1.54 g/mL
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
FC(F)(OCC(F)(F)C(F)F)C(F)F
InChI
1S/C5H4F8O/c6-2(7)4(10,11)1-14-5(12,13)3(8)9/h2-3H,1H2
InChIKey
HCBRSIIGBBDDCD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)