Wichtige Dokumente
325430
Triphenylmethylamin
99%
Synonym(e):
Tritylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
223 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
102-104 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17N/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
InChIKey
BZVJOYBTLHNRDW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?