Merck
308595
Sigma-Aldrich
2-Brompropionamid
99%
Synonym(e):
α-Bromopropanamide, α-Bromopropionamide
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(Br)CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
123-125 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
bromo
SMILES String
CC(Br)C(N)=O
InChI
1S/C3H6BrNO/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H2,5,6)
InChIKey
AUHYZQCEIVEMFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The hydrolytic dehalogenation of 2-bromopropionamide was catalyzed by dl-2-haloacid dehalogenase from Pseudomonas putida PP3 (dl-DEX 312).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new dl-2-haloacid dehalogenase acting on 2-haloacid amides: purification, characterization, and mechanism.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 23(2), 329-336 (2003)