Merck
281018
Sigma-Aldrich
Natriumthiomethoxid
95%
Synonym(e):
Natriummethanthiolat, Methanthiol Natriumsalz, Methylmercaptan Natriumsalz, Natriumthiomethoxid Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.09
Beilstein:
3592983
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: sodium
SMILES String
[Na+].C[S-]
InChI
1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
InChIKey
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumthiomethoxid kommt hauptsächlich als Reagenz in der organischenSynthese zum Einsatz, insbesondere als starkes Nukleophil für verschiedene Reaktionen wieUmesterungsreaktionen und Kondensationsreaktionen. Außerdem ist es eineSchwefelquelle zur Herstellung verschiedener anorganischer und schwefelorganischerVerbindungen.
Anwendung
Natriumthiomethoxid kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Ausgangsstoff bei der Synthese von sulfonylhaltigen dipolaren Glaspolymeren
  • Zur Herstellung von Halbleitern für organische Feldeffekttransistoren
  • Zur Synthese von Mono- und Dithiolen von Tetraethylenglycol undPoly(ethylenglycol)en mittels Umesterungsreaktion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kuhan Chandru et al.
Scientific reports, 6, 29883-29883 (2016-07-23)
Thioesters and thioacetic acid (TAA) have been invoked as key reagents for the origin of life as activated forms of acetate analogous to acetyl-CoA. These species could have served as high-energy group-transfer reagents and allowed carbon insertions to form higher
Synthetic Communications, 37, 409-409 (2007)
Zichao Ye et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(47), 18954-18966 (2016-11-16)
Approaching the ultimate limits of material sizes provides a route for designing new functional materials with extraordinary properties. We report the first systematic synthesis and characterization study of a wide range of highly ordered silver alkanethiolate (AgSCnH2n+1 or AgSCn, n
Govindan Muthuraman et al.
Journal of hazardous materials, 193, 257-263 (2011-08-16)
In this study, an electrocatalytic wet scrubbing process was developed for the simultaneous removal of synthetic odorous gases namely, methyl mercaptan (CH(3)SH) and hydrogen sulfide (H(2)S). The initial process consists of the absorption of CH(3)SH and H(2)S gases by an
C Hort et al.
Waste management (New York, N.Y.), 33(1), 18-25 (2012-10-06)
This work presents the use of two composts as filter media for the treatment by biofiltration of odors emitted during the aerobic composting of a mixture containing sewage sludge and yard waste. The chemical analysis of the waste gas showed