Wichtige Dokumente
576581
Methanthiol-S-d
98 atom % D
Synonym(e):
Methyl-mercaptan-d
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
6 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]SC
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i/hD
InChIKey
LSDPWZHWYPCBBB-DYCDLGHISA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)