Merck
613959
Sigma-Aldrich
Methanthiol-d4
98 atom % D
Synonym(e):
Methyl-mercaptan-d4
About This Item
Lineare Formel:
CD3SD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
52.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]SC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i1D3/hD
InChIKey
LSDPWZHWYPCBBB-GUEYOVJQSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)