263389
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin
technical grade, 80%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
80%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
50-55 °C (lit.)
SMILES String
NCc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F6N/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-3H,4,16H2
InChIKey
DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges