Wichtige Dokumente
263508
4-(Trifluormethyl)benzylamin
97%
Synonym(e):
((4-(Trifluoromethyl)phenyl)methyl)amine, (4-Trifluoromethylphenyl)methanamine, 1-(4-Trifluoromethylphenyl)methylamine, 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanamine, 4-(Trifluoromethyl)benzenemethanamine, p-(Trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
Dichte
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
SMILES String
NCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
InChIKey
PRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?