Wichtige Dokumente
377406
3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
99%
Synonym(e):
Dimethyl-squarat
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55-57 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC1=C(OC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6H6O4/c1-9-5-3(7)4(8)6(5)10-2/h1-2H3
InChIKey
SZBNZTGCAMLMJY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)