Merck
262528
Sigma-Aldrich
Chlor-(diisopropylamino)-methoxyphosphin
95%
Synonym(e):
N,N-Diisopropylmethylphosphonsäureamidchlorid, Methyl N,N-diisopropylphosphoramidochloridit, Methyl-N,N-diisopropylchlorphosphoramidit
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NP(OCH3)Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.64
Beilstein:
3600769
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
bp
34-35 °C/0.8 mmHg (lit.)
Dichte
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COP(Cl)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H17ClNOP/c1-6(2)9(7(3)4)11(8)10-5/h6-7H,1-5H3
InChIKey
VOVWQRQDSCYAEA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reagent used for polymer-supported deoxyoligonucleotide and oligoribonucleotide syntheses.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 34, 2195-2195 (1993)
Aldrichimica Acta, 16, 47-47 (1983)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 747-747 (1993)