Wichtige Dokumente
261998
Bortrifluoridmethylsulfid-Komplex
95%
Synonym(e):
Dimethylsulfid-Trifluorboran, Trifluorboran-methylsulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Dichte
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
C[S+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChIKey
VPECYQXBNOAJIF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
3.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?