Wichtige Dokumente
245526
(S)-(+)-2-Methylbuttersäure
98%
Synonym(e):
(2S)-2-methylbutanoic acid, (S)-2-methylbutanoate, (S)-2-methylbutanoic acid, (S)-2-methylbutyric acid, 2-methylbutyric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +19°, neat
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/t4-/m0/s1
InChIKey
WLAMNBDJUVNPJU-BYPYZUCNSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?