Wichtige Dokumente
P31701
2-Phenylpropionsäure
97%
Synonym(e):
(±)-2-Phenyl-propionsäure, (±)-Hydratropasäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.522 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... IL8RA(3577)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
298.4 °F
Flammpunkt (°C)
148 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
P31701-10G | 4061834367420 |
P31701-5G | 4061834367437 |