Wichtige Dokumente
I2752
L-Isoleucin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-valeriansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
L-Isoleucin, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
288 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
1 M NH4OH: 50 mg/mL
Anwendung(en)
detection
SMILES String
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChIKey
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..