Wichtige Dokumente
139122
Isobutyrylchlorid
98%
Synonym(e):
2-Methylpropanoic acid chloride, 2-Methylpropionyl chloride, 2-Propylcarbonyl chloride, Chloro isopropyl ketone, Isobutyroyl chloride, Isopropanecarbonyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.07 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
91-93 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−90 °C (lit.)
Dichte
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
CC(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
InChIKey
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?