Wichtige Dokumente
109614
Butyrylchlorid
98%
Synonym(e):
Butanoic acid chloride, Butyric acid chloride, Butyric chloride, Butyroyl chloride, n-Butanoyl chloride, n-Butyroyl chloride, n-Butyryl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89 °C (lit.)
Dichte
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChIKey
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Flammpunkt (°C)
18 °C - DIN 51755 Part 1
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?