Merck
245208
Sigma-Aldrich
4-Ethylbenzolsulfonsäure
technical grade, 95%
Synonym(e):
4-Ethylphenylsulfonic acid, p-Ethylbenzenesulfonic acid
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C6H4SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.5331 (lit.)
Dichte
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
CCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,9,10,11)
InChIKey
BRIXOPDYGQCZFO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
4-Ethylbenzenesulfonic acid was used to dope high conducting polypyrrole thin films.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The sensitivity of 4-ethylbenzenesulfonic acid-doped plasma polymerized polypyrrole films to volatile organic compounds.
Thin Solid Films, 484(1), 396-399 (2005)