Merck
44198
Sigma-Aldrich
4-Dodecylbenzolsulfonsäure
mixture of isomers, ≥95%
Synonym(e):
p-Dodecylbenzolsulfonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H30O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.49
Beilstein:
2217653
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Mol-Gew.
326.49 g/mol
Methode(n)
blocking: suitable
Verunreinigungen
≤2% H2SO4
Dichte
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21)
InChIKey
KWXICGTUELOLSQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Dodecylbenzolsulfonsäure (DBSA) ist ein Alkylsulfonat. Es ist an der Herstellung eines Polymers mit Polystyrol-block-poly(4-vinylpyridin) und eines Kamm-Spulen-A-block-(B-Transplantat-C)-artigen Copolymers beteiligt.
Anwendung
4-Dodecylbenzolsulfonsäure (p-Dodecylbenzolsulfonsäure, DBSA) kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Lösungsmittel bei der Synthese von 2-(1,5-Diaryl-1,4-pentadien-3-yliden)-hydrazincarboximidamidhydrochloriden.
  • In-situ-Beschichtung von Rutil-Nanoteilchen.
  • Als Stabilisator bei der Herstellung von kolloidalem CdS.
  • Bei der Herstellung von Grätzel-Zellen.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and characterization of surface-modified rutile nanoparticles and transparent polymer composites thereof.
Nussbaumer RJ, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 4(4), 319-323 (2002)
Supramolecular Assembly between Polystyrene-block-Poly (4-vinylpyridine) and 4-Dodecylbenzenesulfonic Acid.
Hong J-Y and Hong J-L.
Journal of Polymer Research, 11(2), 89-97 (2004)
Absorption and fluorescence behavior of redispersible cadmium sulfide colloids in various organic solvents.
Resch U, et al.
Langmuir, 8(9), 2215-2218 (1992)
Water-assisted self-assembly of polyaniline/Fe3O4 composite honeycomb structures film.
Yu C, et al.
Thin Solid Films, 516(15), 5107-5110 (2008)
Influence of small molecules in conducting polyaniline on the photovoltaic properties of solid-state dye-sensitized solar cells.
Tan S, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(48), 18693-18697 (2004)