Merck
225754
Sigma-Aldrich
Allylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in diethyl ether
Synonym(e):
(Prop-2-en-1-yl)magnesium bromide, 2-Propenylmagnesium bromide, Allyl magnesium bromide, Allylbromomagnesium, Allylmagnesiumbromide, Bromo-2-propenylmagnesium
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH2MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.28
Beilstein:
969335
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in diethyl ether
Dichte
0.851 g/mL at 25 °C
SMILES String
Br[Mg]CC=C
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Allylmagnesiumbromidlösung dient als selektives Nucleophil für aza-aromatische Heterocyclen.
Anwendung
Allylmagnesiumbromid-Lösung kann in der Grignard-Reaktion verwendet werden; diese ist ein wichtiger Schritt bei der Synthese von:
  • 2-(9,10-dihydro-9,10-propanoanthracen-9-yl)-N-methylethanamin (2), einem Homolog von Benzoctamin
  • Tarchonanthuslacton
  • (+)-Preussin
  • polyhydroxylierten Quinolizidin-Alkaloiden
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An Efficient Asymmetric Synthesis of Tarchonanthuslactone1.
Reddy M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 66(7), 2512-2514 (2001)
Stereoselective synthesis of the antifungal antibiotic (+)-preussin.
Veeresa G, et al.
Tetrahedron, 54(51), 15673-15678 (1998)
Synthesis of 2-(9, 10-dihydro-9, 10-propanoanthracen-9-yl)-N-methylethanamine via a [4+ 2] cycloaddition.
Karama U, et al.
Molecules (Basel), 15(6), 4201-4206 (2010)
Synthesis of trihydroxy quinolizidine alkaloids: 1, 3-addition reaction of allylmagnesium bromide to a sugar nitrone.
Dhavale DD, et al.
Tetrahedron, 60(13), 3009-3016 (2004)
Artikel
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S246832-1EA
225754-18L4061837902376
225754-20L
225754-800ML4061837902406
225754-18L-C4061837902383
225754-8L
225754-PZ4061823820165
225754-100ML4061838779700