Wichtige Dokumente
216593
Ammoniumhexafluorphosphat
99.98% trace metals basis
Synonym(e):
Azanium hexafluorophosphate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
99.98% trace metals basis
Form
crystalline
Verunreinigungen
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
58 °C (lit.)
Löslichkeit
acetic acid: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
methanol: slightly soluble(lit.)
Dichte
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[H][N+]([H])([H])[H].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
InChIKey
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
429937-5G | 4061837837746 |
429937-1G | 4061832107783 |
216593-1KG | 4061835571376 |
216593-100G | 4061838110930 |
216593-25G | 4061838774491 |
216593-5G | 4061838774507 |