Wichtige Dokumente
205877
Palladium(II)-bromid
99%
Synonym(e):
Palladium dibromide, Palladous bromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: palladium
Dichte
5.173 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Pd]Br
InChI
1S/2BrH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.