Merck
721611
Sigma-Aldrich
Palladiumpivalat
97%
Synonym(e):
2,2-Dimethylpropanoic acid palladium(II) salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O4Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
230-232 °C
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)O[Pd]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/2C5H10O2.Pd/c2*1-5(2,3)4(6)7;/h2*1-3H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
InChIKey
PAGZTSLSNQZYEV-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Catalyst for:
  • Aerobic cyclization of acrylic acid with alkenes
  • Benzylation of heterocycles with benzyl chlorides
  • Intramolecular direct arylation reactions
  • Regioselective oxidative arene cross-coupling
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
721611-500MG4061833229095