Wichtige Dokumente
182680
Poly(vinylformal)
powder
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Brechungsindex
n20/D 1.502
Übergangstemp.
Tg 108 °C
Dichte
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O(COC=C)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-4H,1-2,5H2
InChIKey
DFFZYNIDEOOVAU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?