Wichtige Dokumente
446521
Poly[N,N′-(1,3-phenylen)isophthalamid]
Synonym(e):
1,3-Benzenediamine-1,3-benzenedicarbonyl dichloride copolymer, 1,3-Benzenediamine-isophthalyl chloride copolymer, m -Diaminobenzene-isophthaloyl chloride copolymer, m -Phenylenediamine-isophthaloyl chloride copolymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>371 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
DMF-LiCl: soluble
Dichte
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
c1ccccc1.NC(=O)c2cccc(c2)C(N)=O
InChI
1S/C8H8N2O2.C6H6/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H2,9,11)(H2,10,12);1-6H
InChIKey
FTTVLDNWOCMNMX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Physikalische Eigenschaften
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)