GF15774745
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 830, L 10 m, cord diameter 0.8mm
Synonym(e):
AR305783
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 157-747-45
Länge
10 m
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)