Merck
182230
Sigma-Aldrich
Poly(methylmethacrylat)
Synonym(e):
PMMA, Polymethacrylsäuremethylester
About This Item
Lineare Formel:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Selbstzündungstemp.
580 °F
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
may contain ≤2.0% toluene
Brechungsindex
n20/D 1.49
Inhärente Viskosität
0.20 dL/g(lit.)
Übergangstemp.
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
Löslichkeit
H2O: insoluble
Dichte
1.188 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChIKey
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polymethylmethacrylat (PMMA) ist ein amorphes transparentes thermoplastisches Polymer. PMMA wird aufgrund seines Brechungsindexes von 1,49 als ein optisches Polymer angesehen. Aus diesem Grund findet es Anwendung in optischen Fasern.Aufgrund der niedrigeren Wasserabsorptionskapazität und Biokompatibilität ist es für biologische Anwendungen geeignet. Der höchste Feuchtigkeitsgehalt von PMMA liegt bei 1,71 % und die Absorption der simulierten Körperflüssigkeit (SBF) liegt bei 1,96 %. Mit dem SBF-Prüfverfahren wird die In-vitro-Bioaktivität von Keramikmaterialien charakterisiert, indem diese Materialien in eine wässrige SBF-Lösung eingetaucht werden.
Anwendung
Die Verbundwerkstoffe Polymethylmethacrylat und Hydroxylapatit (PMMA/HA) werden in biomedizinischen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Zahnmedizin, in orthopädischen Apparaturen und als Knochenersatz. Es wird auch als Substrat für das Wachstum von Graphen eingesetzt.
Studien zufolge, ist auch ein Einsatz in
hybriden optischen Dünnschichten aus PMMA und Titandioxid
PMMA/Polystyrol/Ton-Nanoverbundstoffen
PMMA/Polyurethan/Kohlenschwarz-Nanoverbundstoffen für Methanol-Brennstoffzellen möglich
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jian-Chiun Liou et al.
Nanoscale research letters, 9(1), 1-1 (2014-01-02)
In this study, the Mo-electrode thin films were deposited by a two-stepped process, and the high-purity copper indium selenide-based powder (CuInSe2, CIS) was fabricated by hydrothermal process by Nanowin Technology Co. Ltd. From the X-ray pattern of the CIS precursor
High-refractive-index thin films prepared from trialkoxysilane-capped poly (methyl methacrylate)-titania materials
Lee LH, et al.
Chemistry of Materials, 13(3), 1137-1142 (2001)
Synthesis of Ethylene Glycol Dimethacrylate-Methyl Methacrylate Copolymers, Determination of their Reactivity Ratios, and a Study of Dopant and Temperature Effects on their Conductivities
Ramelow US and Pingili S
Polymer, 2(3), 265-285 (2010)
Poly (methyl methacrylate) and polystyrene/clay nanocomposites prepared by in-situ polymerization.
Zeng C and Lee LJ
Macromolecules, 34(12), 4098-4103 (2001)
Tugba Ozdemir et al.
Scientific reports, 9(1), 1001-1001 (2019-02-01)
Fibrous scaffolds are used for bone tissue engineering purposes with great success across a variety of polymers with different physical and chemical properties. It is now evident that the correct degree of curvature promotes increased cytoskeletal tension on osteoprogenitors leading
Artikel
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.
Dr. Tan and researcher introduce recent trends in Self-healing Soft Electronic Materials and Devices. The emergence of smart, functional SHPs will be highly beneficial to the advancement of the next-generation self-healing soft electronic devices. Autonomously self-healing devices could help to minimize the need for repair or replacement of electronics and machines, potentially reducing the cost of materials and reducing electronic waste.
Alle anzeigen