NIST1488
Poly(methylmethacrylat)
NIST® SRM® 1488, 29 K narrow molecular weight distribution
Synonym(e):
PMMA, Polymethacrylsäuremethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
NIST standard reference material
Selbstzündungstemp.
580 °F
Verpackung
pkg of 2 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Format
single component solution
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChIKey
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)