Wichtige Dokumente
182532
Poly(vinylbenzylchlorid), 60/40 Mischung aus 3- und 4-Isomeren
average Mn ~55,000, average Mw ~100,000 by GPC/MALLS, powder
Synonym(e):
PVBC
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Mol-Gew.
average Mn ~55,000
average Mw ~100,000 by GPC/MALLS
SMILES String
ClCc1ccc(C=C)cc1.ClCc2cccc(C=C)c2
InChI
1S/C27H29Cl3/c1-20(25-11-7-23(18-29)8-12-25)16-27(26-13-9-24(19-30)10-14-26)15-6-21-2-4-22(17-28)5-3-21/h2-5,7-14,20,27H,6,15-19H2,1H3
InChIKey
QBVHDIKGDQTDMC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- As a precursor to fabricate alkaline anion exchange membrane water electrolyzers(AAEMWE).
- As a hydroxide conducting polymer to prepare anion exchange membranesfor fuel cells.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?