Merck
436887
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzylchlorid
90%
Synonym(e):
4-(Chlormethyl)styrol
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHC6H4CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.62
Beilstein:
2204384
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Enthält
500 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.572 (lit.)
Viskosität
1,830 cP(25 °C)(lit.)
bp
229 °C (lit.)
Dichte
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H9Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H,1,7H2
InChIKey
ZRZHXNCATOYMJH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Vinylbenzylchlorid (VBC) wird häufig als Monomer verwendet, das zur Klasse der Arylchloride gehört und sowohl eine Vinylgruppe (CH2=CH-) als auch eine Benzylchloridgruppe (C6H4CH2C) in seiner Struktur enthält. Es wird als reaktiver Baustein in verschiedenen Polymerisationsreaktionen verwendet, um verschiedene Polymertypen mit ausgezeichneter thermischer Stabilität, chemischer Beständigkeit und guten Filmbildungseigenschaften zu synthetisieren. Es wird häufig bei der Herstellung von Harzen, Beschichtungen, Klebstoffen und Ionenaustauscherharzen verwendet. Es bietet Vielseitigkeit bei der Polymersynthese und ermöglicht die Einführung gewünschter Funktionen in Polymere.
Es ist außerdem:
  • Eine Komponente von Ionenaustauscherharzen, photobeständiger Polymere, quervernetzbaren Fasern, Kupplungsmitteln und elektroleitenden Polymeren.
  • Starter für verschiedene Copolymer-Präparation.
  • Dual funktionales Monomer. Leicht derivatisierbar durch Chloridverdrängung.
Anwendung
4-Vinylbenzylchlorid kann als Monomer für die Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
  • Das hyper-quervernetzte Polymer für Superkondensatoranwendungen. Der Einbau von 4-Vinylbenzylchlorid trägt zur Bildung einer porösen Struktur und einer spezifischen Oberfläche bei, die eine effiziente Elektrolyt-Ionen-Diffusion ermöglicht und ausreichend Platz für die Ladungslagerung bietet, was zu einer verbesserten elektrochemischen Leistung führt.
  • Die dünnen Polymerfilme mit der matrixgestützten gepulsten Laserverdampfungstechnik (MAPLE-Verfahren). Die daraus resultierenden dünnen Polymerfilme können nichtlineare optische Effekte aufweisen, wie z. B. optische Frequenzverdoppelung, Elektrooptik-Modulation oder optische Frequenzumwandlung. Aufgrund dieser Eigenschaften sind sie für verschiedene Anwendungen in nichtlinearen optischen Geräten geeignet.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chemistry of Materials, 16, 2282-2286 (2004)
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 43, 140-141 (2002)
Chemistry of Materials, 16, 2648-2655 (2004)
Liwei Qian et al.
Analytica chimica acta, 884, 97-105 (2015-06-16)
Structural stability of the template is one of the most important considerations during the preparation of protein imprinting technology. To address this limitation, we propose a novel and versatile strategy of utilizing macromolecularly functional monomers to imprint biomacromolecules. Results from
Juanjuan Feng et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(23), 7025-7035 (2015-07-30)
Ionic liquids (ILs) have been efficiently used as a "designer sorbent" in sample preparation. A novel 1-(3-aminopropyl)-3-(4-vinylbenzyl)imidazolium 4-styrenesulfonate IL monomer was synthesized and copolymerized with 1,6-di(3-vinylimidazolium) hexane bishexafluorophosphate IL as cross-linking agent to prepare a cross-linked polymeric ionic liquids (PILs)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
436887-100ML4061832116884
436887-25ML4061832116969