Wichtige Dokumente
124141
4-Bromstyrol
contains 0.05% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
Synonym(e):
1-(4-Bromophenyl)ethylene, 1-Bromo-4-ethenylbenzene, 1-Bromo-4-vinylbenzene, 4-Vinyl-1-bromobenzene, p -Bromostyrene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
0.05% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.594 (lit.)
bp
89 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Brc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
InChIKey
WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.