Wichtige Dokumente
132292
2-Vinylpyridin
97%
Synonym(e):
α2-Vinylpyridin, 2-Ethenylpyridin, 2-Pyridylethylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
10 mmHg ( 44.5 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
0.1 wt. % p-tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.549 (lit.)
bp
79-82 °C/29 mmHg (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C=Cc1ccccn1
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
InChIKey
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-Vinylpyridin (2VP) ist ein wasserlösliches Pyridin-Derivat, das bei der Synthese von Poly(2-vinylpyridin) (P2VP) durch anionische Polymerisation verwendet werden kann. Es kann industriell durch die Behandlung von 2-Methylpyridin mit einer wässrigen Lösung aus Formaldehyd in einem Temperaturbereich von 150 bis 200 °C hergestellt werden.
Anwendung
- Bei der Herstellung von P2VP-Oligomeren zur Untersuchung ihrer Eigenschaften und ihres Verhaltens auf verschiedenen Oberflächen mit Schwerpunkt auf flächenselektiven Ablagerungstechniken.
- Zur Synthese von pH-reaktiven Dünnschichtmembranen, die für verschiedene Anwendungen wie Trennung, Filtration und Katalyse verwendet werden können.
- Zur Synthese von abbaubaren, aus Block-Copolymer gewonnenen nanoporösen Membranen, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden können, einschließlich energiebezogener Katalyse und Nanopartikel-Synthese.
- Zur Verbesserung der Wirksamkeit von Polymer-Schutzbeschichtungen auf Metallen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?