Wichtige Dokumente
177857
1-Iodheptan
98%
Synonym(e):
Heptyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.490 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C (lit.)
Löslichkeit
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
Dichte
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
SMILES String
CCCCCCCI
InChI
1S/C7H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
InChIKey
LMHCYRULPLGEEZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?