Merck
157864
Sigma-Aldrich
1-Acetylimidazol
98%
Synonym(e):
1-(1H-Imidazol-1-yl)ethan-1-on, 1-(1H-Imidazol-1-yl)ethanon, 1-Acetyl-1H-imidazol, N-Acetylimidazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
Beilstein:
108425
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
99-105 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
InChIKey
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die Solvolyserate von 1-Acetylimidazol in sauren Lösungen wurde beurteilt. Eine Reaktion von 1-Acetylimidazol mit Orthophosphat und Adenosin-5′-phosphat wurde berichtet.
Anwendung
1-Acetylimidazol wurde als Acetylierungsreagenz für Aminogruppen verwendet. Es kann darüber hinaus auch für die Acetylierung von Histonen verwendet werden.
Relativ spezifisches Reagenz für die Tyrosylrest-Acetylierung. Das Reagenz wurde in der Synthese von annulierten Imidazolderivaten verwendet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
I Wells et al.
Biochemistry, 31(40), 9520-9525 (1992-10-13)
Treatment of prostaglandin endoperoxide (PGH) synthase apoprotein with a 100- or 1000-fold excess of N-acetylimidazole (NAI) led to time-dependent inactivation of both cyclooxygenase and peroxide activities. Reconstitution of apoprotein with heme prior to incubation with NAI substantially protected the enzyme
Chemische Berichte, 125, 1939-1939 (1992)
The Solvolysis of 1-Acetylimidazole in Concentrated Acid and Salt Solutions.
Marburg S and Jencks WP.
Journal of the American Chemical Society, 84(2), 232-239 (1962)
Variation of the nuclear, subnuclear and chromosomal flavanol deposition in hemlock and rye.
Feucht W, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 8(7), 635-650 (2007)
Hong Xu et al.
Protein and peptide letters, 10(5), 503-509 (2003-10-17)
Cinnamomin is a type II ribosome-inactivating protein (RIP) and its A-chain (CTA) is a RNA N-glycosidase. It is observed that modification of tyrosine residues by N-acetylimidazole (N-AI) causes almost complete loss of CTA activity. Adenine partially protects tyrosine residues from