Wichtige Dokumente
138622
D-(−)-Chinasäure
98%
Synonym(e):
(-)-Quinic acid, (1alpha,3R,4alpha,5R)-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, D-(-)-Quinic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −43.9°, c = 11.2 in H2O
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,4-,5-,7+/m1/s1
InChIKey
AAWZDTNXLSGCEK-WYWMIBKRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- A chiral selector electrolyte along with copper(II) sulfate. This electrolyte is utilized in chiral resolution DL-tartaric acid by ligand-exchange capillary electrophoresis method.
- A starting material in the synthesis of stereoisomers of 3,4,6-trihydroxyazepanes, 7-hydroxymethyl-3,4,5-trihydroxyazepanes, and 3,4,5-trihydroxyazepanes, as potential inhibitors of glycosidase.
- A precursor for the preparation of trihydroxy piperidine derivatives and (+)-proto-quercitol glycosidase inhibitors.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?