Wichtige Dokumente
120685
N-Cyclohexylformamid
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
113 °C/700 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-41 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
O=CNC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2,(H,8,9)
InChIKey
SWGXDLRCJNEEGZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADH1A(124) , ADH1B(125) , ADH1C(126) , ADH4(127) , ADH7(131) , EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?