PHR8981
Hydrocodon -bitartrat (Salz) Hemi(pentahydrat)
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Dihydrocodeinone bitartrate hydrate, Hydrocodone bitartrate syrup
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000646
traceable to USP 1315001
Verpackung
package of 100MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C18H21NO3.C4H6O6.H2O/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h3,6,11-12,17H,4-5,7-9H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t11-,12+,17-,18-;1-,2-;/m01./s1
InChIKey
ZICRJLQTAUVSDU-NSJZFRMTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)