Wichtige Dokumente
112577
L-(−)-Maleinsäure
97%, optical purity ee: 99% (GLC)
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Hydroxy-bernsteinsäure, L-Hydroxybutandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −27°, c = 5.5 in pyridine
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
101-103 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChIKey
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?