Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
460028
(R)-(−)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-essigsäure
95%
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −3.5°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
108-112 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
ether
ketal
SMILES String
CC1(C)O[C@H](CC(O)=O)C(=O)O1
InChI
1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
InChIKey
IDQOCLIWDMZKBZ-SCSAIBSYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(R)-(−)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic acid can be used as an intermediate/starting material in the synthesis of (R)-isoserine, a glucagon receptor antagonist, blepharismone, and pheromone of Blepharisma japonicum.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?