Key Documents
Z777305
Unix SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115730
NACRES:
SB.52
product name
Unix SEC Guard Cartridge with Holder, SEC-200, L × I.D. 1 cm × 4.0 mm, 1.8 μm particle size
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L59
產品線
Unix
包裝
1 ea of
技術
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
1 cm × 4.0 mm
基質
fully porous particle
粒徑
1.8 μm
孔徑
200 Å pore size
工作pH值
2-8.5
分離技術
size exclusion (SEC)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Unix is a trademark of Sepax Technologies
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)