特點
10/300 GL
製造商/商標名
29219757
Cytiva
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Superdex 30 Increase SEC 色谱柱用于高分离度、小规模纯化和分析Mr ~ 100 至 ~ 7000 的小生物分子,例如肽
新一代尺寸排阻色谱柱
Superdex 30 Increase是GE新一代琼脂糖基 SEC 色谱柱(简称“Increase”)的一部分,与前代产品相比,该色谱柱可在更短的运行时间内提供更高分离度的纯化。
新一代尺寸排阻色谱柱
Superdex 30 Increase是GE新一代琼脂糖基 SEC 色谱柱(简称“Increase”)的一部分,与前代产品相比,该色谱柱可在更短的运行时间内提供更高分离度的纯化。
特點和優勢
- 性能提升——与前代产品Superdex Peptide相比,分辨率和运行时间均有显著改善
- 出色的高pH耐受性使其能够承受重复的严苛清洗程序,确保色谱柱的使用寿命延长,并最大限度地减少样品残留s
- 纯度和分析结果的高分辨率——小粒径和窄粒径分布提供高分辨率,确保蛋白质纯度。
- 高流速——由于采用刚性颗粒,具备卓越的压力/流速特性。
法律資訊
Superdex is a registered trademark of Cytiva
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C