Key Documents
SML0964
Sigma-Aldrich
KNK437
≥98% (HPLC)
同義詞:
3-(1,3-苯并二恶唑-5-基亚甲基)-2-氧-1-吡咯烷甲醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H11NO4
CAS號碼:
分子量::
245.23
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
room temp
應用
KNK437已用于:
  • 作为热休克因子1(HSF1)抑制剂用于研究其对耐化学性小鼠细胞活力和凋亡激活的抑制作用
  • 作为HSF1抑制剂用于研究其对结肠直肠癌细胞活力和凋亡的影响
  • 作为热休克蛋白70(HSP70)抑制剂用于研究其对谷氨酰胺诱导的HSP70和炎症介质释放的影响
生化/生理作用
KNK437 抑制热激蛋白(包括 hsp -27、-40、-70、-72 和 -105)的积累。 KNK437 比槲皮素更有效地抑制细胞的耐热性。
KNK437 是一种亚苄基内酰胺化合物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
An in vitro model to consider the effect of 2 mM glutamine and KNK437 on endotoxin-stimulated release of heat shock protein 70 and inflammatory mediators
Marino L V, et al.
Nutrition, 32(3), 375-383 (2016)
S Yokota et al.
Cancer research, 60(11), 2942-2948 (2000-06-13)
Cells exposed to heat or other types of stressors transiently synthesize a group of proteins known as heat shock proteins (HSPs). A nonlethal heat treatment can elicit in the cells an ability to resist subsequent lethal heat treatments. We report