About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H26O10
CAS號碼:
分子量::
402.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
推薦產品
化驗
≥90% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@@]1(O)CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H26O10/c19-8-18(24)9-27-17(15(18)23)26-7-11-12(20)13(21)14(22)16(28-11)25-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-17,19-24H,6-9H2/t11-,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18-/m1/s1
InChI 密鑰
NJMQSVWMCODQIP-FQXXIRCGSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務