物種活性
human, mouse
濃度
1.971 mg/mL
技術
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer365)
基因資訊
mouse ... STING(72512)
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S365 of mouse STING.
外觀
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務