R8626
利福霉素 SV 钠盐
potency: ≥ 900 IU/mg (anhydrous basis)
同義詞:
2,7-(Epoxypentadeca(1,11,13)trienimino)naphtho(2,1-b)furan-1,11(2H)-dione, 5,6,9,17,19,21-hexahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl- 21-acetate monosodium salt, Rifamycin SV monosodium salt
About This Item
推薦產品
形狀
powder
品質等級
效力
≥ 900 IU/mg (anhydrous basis)
溶解度
ethanol: soluble 50 mg/mL
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
作用方式
protein synthesis | interferes
SMILES 字串
[Na+].CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)C(C)=C\C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)cc([O-])c4c3C2=O
InChI
1S/C37H47NO12.Na/c1-16-11-10-12-17(2)36(46)38-23-15-24(40)26-27(32(23)44)31(43)21(6)34-28(26)35(45)37(8,50-34)48-14-13-25(47-9)18(3)33(49-22(7)39)20(5)30(42)19(4)29(16)41;/h10-16,18-20,25,29-30,33,40-44H,1-9H3,(H,38,46);/q;+1/p-1/b11-10+,14-13+,17-12-;/t16-,18+,19+,20+,25-,29-,30+,33+,37-;/m0./s1
InChI 密鑰
YVOFSHPIJOYKSH-NLYBMVFSSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
水污染物質分類(WGK)
WGK 3