Key Documents
P1598
Sigma-Aldrich
PCR 20 bp Low Ladder
for electrophoresis of PCR fragments
同義詞:
20 bp 低梯状标志, 用于 DNA 凝胶电泳的标记物
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41141827
NACRES:
NA.25
等級
for molecular biology
品質等級
形狀
liquid
用途
80 uses
適合性
suitable for electrophoresis (DNA)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
匀间隔 20 bp 重复。应将 5μl 梯状条带在凝胶上样缓冲液中稀释,然后在琼脂糖凝胶上的单个泳道中进行上样。
應用
PCR 20bp Low Ladder 可用作 DNA 凝胶电泳的标记物。
成分
Sigma 的 PCR 20bp Low Marker 溶解在 10mM Tris-HCl(pH8.0)和 1.0mM EDTA 的溶液中。
其他說明
包含 50 个条带,20-1,000 bp,精确的 20 bp 重复。
为获得最佳分辨率,推荐的琼脂糖凝胶浓度为 2.5%。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Primary mediastinal B-cell lymphoma: detection of BCL2 gene rearrangements by PCR analysis and FISH.
Dunphy CH, et al.
Journal of Hematopathology, 1, 77-84 (2008)
文章
We offers a variety of markers that aid size determination of samples separated by agarose and/or polyacrylamide gel electrophoresis. These products include markers for DNA, PCR fragments and RNA and can be concurrently run with the samples. All the markers stain well with common nucleic acid stains.